MilliporeSigma
BDPH9BCC9BC6
Bide Pharmatech
N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Synonyme(s) :
N~2~,N~2~-dimethyl-2,5-pyridinediamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,8H2,1-2H3
Inchi Key
OBOSXEWFRARQPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Mentions de précaution
Mot-clé