MilliporeSigma
BDPH9BCCAB2F
Bide Pharmatech
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Synonyme(s) :
2-fluoro-5-methoxyphenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.13
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Inchi Key
KGCLSTPUECTXNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-5-methoxyphenol
Mentions de précaution
Mot-clé