MilliporeSigma
BDPH9BCCB0DB
Bide Pharmatech
Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Synonyme(s) :
benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.16
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H6O4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-6H
Inchi Key
WSENOXLTIIJHKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde