MilliporeSigma
BDPH9BCCB85D
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(3,4-dichlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10N1Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.53
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N.ClH/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6;/h2-5H,11H2,1H3;1H
Inchi Key
LTTRKULQEVDRNO-UHFFFAOYSA-N