MilliporeSigma
BDPH9BCCBB9B
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-methylthiophene
Synonyme(s) :
3-bromo-4-methylthiophene
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H5Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.06
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Inchi Key
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-4-methylthiophene
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé