MilliporeSigma
BDPH9BCCBF2B
Bide Pharmatech
1,3-Bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
Synonyme(s) :
1,3-bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H14N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-2-13(9-17-6-4-15-11-17)8-14(3-1)10-18-7-5-16-12-18/h1-8,11-12H,9-10H2
Inchi Key
HGYFIFXDQPTNHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé