MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCCC19D
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Synonyme(s) :
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le produit BDPH9BCCC19D n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.96
MDL number:
Le produit BDPH9BCCC19D n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Melting Point
72-74C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark