MilliporeSigma
BDPH9BCCCB59
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
Synonyme(s) :
[2-(benzyloxy)phenyl]methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,15H,10-11H2
Inchi Key
XRZMRABYCSOXIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé