MilliporeSigma
BDPH9BCCCBE8
Bide Pharmatech
Ethyl 2-acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Synonyme(s) :
ethyl (acetyloxy)(diethoxyphosphoryl)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H19O7P1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3
Inchi Key
QHQNXSICNKWLOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard