MilliporeSigma
BDPH9BCCCDCA
Bide Pharmatech
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Synonyme(s) :
2-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H19O2B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H19BO2/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)14-15-9-4-10-16-14/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3
Inchi Key
HZBDNJVQDZVZBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid