MilliporeSigma
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
Synonyme(s) :
1-heptanol
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H16O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.2
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol