MilliporeSigma
BDPH9BCCD5A4
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
Synonyme(s) :
2-chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6O2N1Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.64
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-11(9,10)6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
LEFPANUISJDYMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé