MilliporeSigma
BDPH9BCCD6BD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Synonyme(s) :
2-bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H7O1N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.04
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
ZMXFLZUNHINXLA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé