MilliporeSigma
BDPH9BCCDFB3
Bide Pharmatech
Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Synonyme(s) :
ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H7O2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3
Inchi Key
FMDMKDPUFQNVSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Mentions de précaution
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
FlameExclamation mark