MilliporeSigma
BDPH9BCCE2B1
Bide Pharmatech
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-6(8(11)12-2)3-4-7(10)9-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
NYZKFYQERYBEAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé