MilliporeSigma
BDPH9BCCE953
Bide Pharmatech
4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(8-6-12)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
Inchi Key
KBNUZLPQQMVGPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé