MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCECA5
Bide Pharmatech
Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Synonyme(s) :
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H19O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.31
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-10-13-7-4-8-15(9-13)14(17)18-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13,16H,4,7-11H2
Inchi Key
XLWOOUZKMJBINO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé