MilliporeSigma
BDPH9BCCF1CC
Bide Pharmatech
2-Amino-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-amino-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H5O2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-4-6-1-2(7-4)3(8)9/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)
Inchi Key
YTYZMZQDGZMTJM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé