MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCFEBF
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
Synonyme(s) :
4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H3N2S1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.14
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C4H3F3N2S/c5-4(6,7)2-1-10-3(8)9-2/h1H,(H2,8,9)
Inchi Key
OVMGTNMCYLZGLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
Mentions de précaution
Mot-clé