MilliporeSigma
BDPH9BCCFFBE
Bide Pharmatech
6-Butylbenzo[d]thiazol-2-amine
Synonyme(s) :
6-butyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H14N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.31
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H14N2S/c1-2-3-4-8-5-6-9-10(7-8)14-11(12)13-9/h5-7H,2-4H2,1H3,(H2,12,13)
Inchi Key
GFGBNISGCXRRGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Butylbenzo[d]thiazol-2-amine