MilliporeSigma
BDPH9BCD0E64
Bide Pharmatech
3-(Chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Synonyme(s) :
3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O5Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.66
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7ClO5S/c1-14-6-3-2-5(8(10)11)4-7(6)15(9,12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
OWBBPHXIAFVUMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals