MilliporeSigma
BDPH9BCD1398
Bide Pharmatech
5-Methyl-3-(2'-chlorophenyl)-4-isoxazolecarboxylic acid
Synonyme(s) :
3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H8O3N1Cl1
Poids moléculaire :
237.64
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N