MilliporeSigma
BDPH9BCD171B
Bide Pharmatech
4-Bromo-6-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Synonyme(s) :
4-bromo-6-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H7O2N2Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)12(2,10)11/h3H,1-2H3
Inchi Key
MDMHOMWYCHBDBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé