MilliporeSigma
BDPH9BCD18A7
Bide Pharmatech
1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Synonyme(s) :
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5O1Cl2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.03
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid