MilliporeSigma
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
Synonyme(s) :
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H8N1Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.63
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
Mot-clé