MilliporeSigma
BDPH9BCD29F0
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methylnicotinate
Synonyme(s) :
ethyl 5-methylnicotinate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-4-7(2)5-10-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
CLGKEUKISVVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 5-methylnicotinate
Mentions de précaution
Mot-clé