MilliporeSigma
BDPH9BCD2D09
Bide Pharmatech
5-Hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Synonyme(s) :
5-hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-4-2-5(7(10)11)6(9)3-8-4/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
PZFCGNPCQFHNCX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid