MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCD2DFD
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Synonyme(s) :
1-(bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le produit BDPH9BCD2DFD n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H15Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
MDL number:
Le produit BDPH9BCD2DFD n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h2-7H2,1H3
Inchi Key
QGSSEDLIZIGPGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark