MilliporeSigma
BDPH9BCD3032
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Synonyme(s) :
2-(chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5Cl1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.57
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Inchi Key
INXKTZMJFPRVAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid