MilliporeSigma
BDPH9BCD3555
Bide Pharmatech
Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Synonyme(s) :
phenyl(2-pyridinyl)methanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H9O1N1
Poids moléculaire :
183.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Inchi Key
GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N