MilliporeSigma
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Synonyme(s) :
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C3O9S3F9Bi1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
656.19
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals