MilliporeSigma
BDPH9BCD3BE5
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H12O2N2
Poids moléculaire :
168.2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5(2)10-7(8(11)12)4-6(3)9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
AUZHMOQAPWTGTB-UHFFFAOYSA-N