MilliporeSigma
BDPH9BCD3C07
Bide Pharmatech
4-Methoxybenzo[d]isothiazol-3-amine
Synonyme(s) :
4-methoxybenzo[d]isothiazol-3(2H)-imine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8O1N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-3-2-4-6-7(5)8(9)10-12-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
ZMIMCZXQNAIZQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé