MilliporeSigma
BDPH9BCD43B0
Bide Pharmatech
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Synonyme(s) :
(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-5-6(3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Inchi Key
MIAQYVFWXDEYAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé