MilliporeSigma
BDPH9BCD4AAD
Bide Pharmatech
Hexadecyltrimethoxysilane
Synonyme(s) :
hexadecyl(trimethoxy)silane
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C19H42O3Si1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.63
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Inchi Key
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Almost colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethoxysilane
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé