MilliporeSigma
BDPH9BCD4B7C
Bide Pharmatech
3-Fluoro-5-methylpyridine
Synonyme(s) :
3-fluoro-5-methylpyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.12
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-6(7)4-8-3-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
CKQXPRSCSFUGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-5-methylpyridine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé