MilliporeSigma
BDPH9BCD4BED
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
Synonyme(s) :
(3Z)-4-(4-bromophenyl)-4-hydroxy-3-buten-2-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.08
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c1-7(12)6-10(13)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
GIKXMINIUUFRFD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
Mentions de précaution
Mot-clé