MilliporeSigma
BDPH9BCD4CD5
Bide Pharmatech
(3-Methoxybenzyl)boronic Acid Pinacol Ester
Synonyme(s) :
2-(3-methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H21O3B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.13
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H21BO3/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)10-11-7-6-8-12(9-11)16-5/h6-9H,10H2,1-5H3
Inchi Key
PEWMYAHTUICUAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé