MilliporeSigma
BDPH9BCD4DEA
Bide Pharmatech
6-Iodochroman-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
6-iodo-2-chromanecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O3I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.08
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9IO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)
Inchi Key
KUUOJGIUGRFQCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Iodochroman-2-carboxylic acid