MilliporeSigma
BDPH9BCD4F4B
Bide Pharmatech
3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
Synonyme(s) :
3-methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H13O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
Inchi Key
LBVMWHCOFMFPEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to almost colorless liquid