MilliporeSigma
BDPH9BCD5259
Bide Pharmatech
2-(o-Tolyloxy)propanoic acid
Synonyme(s) :
2-(2-methylphenoxy)propanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
MDL number:
Le produit BDPH9BCD5259 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-3-4-6-9(7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
YIGXGYDKDDWZLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under