MilliporeSigma
BDPH9BCD53F3
Bide Pharmatech
Dodecyl alcoho
Synonyme(s) :
1-dodecanol
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H26O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.34
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Inchi Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyl alcoho