MilliporeSigma
BDPH9BCD5ABF
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Synonyme(s) :
2-bromo-6-(methylsulfanyl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6N1Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
CWFMGEWBDIDVPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Mentions de précaution
Mot-clé