MilliporeSigma
BDPH9BCD624E
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
Synonyme(s) :
4-(chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H11N1Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-3-8(5-9)4-7(2)10-6;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Inchi Key
WPUGKCDNYQMSHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé