MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD64EB
Bide Pharmatech
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde
Synonyme(s) :
5-(methoxymethyl)-2-furaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-9-5-7-3-2-6(4-8)10-7/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
ASHVULSQMDWKFO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé