MilliporeSigma
BDPH9BCD6545
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)-5-fluorophenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
2-(benzyloxy)-5-fluorophenylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H12O3F1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.05
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H12BFO3/c15-11-6-7-13(12(8-11)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
Inchi Key
ULIJNMCAPASXHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to very pale yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé