MilliporeSigma
BDPH9BCD6568
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Synonyme(s) :
2,6-dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O1Br2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.9
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2,13H
Inchi Key
IEMNQLAXBXXIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé