MilliporeSigma
BDPH9BCD687D
Bide Pharmatech
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H9O3N1Cl1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.41
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H8BNO3.ClH/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10;/h2-4,9-10H,1H3;1H
Inchi Key
JLONCHBPEIKTEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé