MilliporeSigma
BDPH9BCD718E
Bide Pharmatech
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine
Synonyme(s) :
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H14N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.27
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Inchi Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to Greyish yellow to Brown Solid
Melting Point
175-177C