MilliporeSigma
BDPH9BCD78D1
Bide Pharmatech
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Synonyme(s) :
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H4O2Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.57
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)8(11,12)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Inchi Key
JHTZCAVROIRKHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid